Merck
GF99176732
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
5m wire, 0.025mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT105120
Größe auswählen
1 EA
290,00 €
290,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
290,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
290,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 991-767-32
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)