Merck
GF30719471
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, mean particle size 3 micron, weight 20 g, condition atomized
Synonym(e):
FF216030
Größe auswählen
1 EA
328,00 €
328,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
328,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
328,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 307-194-71
Gewicht
20 g
Mittlere Partikelgröße
3 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)