Merck
GF98344457
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
200mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 2.0mm inside diameter
Synonym(e):
AG207200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 983-444-57
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)