Merck
GF94766619
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, thickness 1.0 mm, Al97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, size 300 × 300 mm, temper t6
Synonym(e):
AL220300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 947-666-19
Größe
300 × 300 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)