Merck
GF92592883
Nickel-molybdenum alloy, Ni80Mo20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
NJ026010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 925-928-83
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)