Merck
GF92436026
Aluminiumoxid
powder, 45 mean particle size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
Synonym(e):
AL606010
Größe auswählen
1 EA
178,00 €
178,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
178,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
178,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 924-360-26
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)