Merck
GF18024511
Aluminiumoxid
powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Synonym(e):
AL606010
Größe auswählen
1 EA
393,00 €
393,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
393,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
393,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 180-245-11
Gewicht
1000 g
Mittlere Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)