Merck
GF87977952
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, black
Synonym(e):
NI516010
Größe auswählen
1 EA
717,00 €
717,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
717,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
717,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 879-779-52
Gewicht
500 g
Farbe
black
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)