Merck
GF17641346
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, green
Synonym(e):
NI516011
Größe auswählen
1 EA
220,00 €
220,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
220,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
220,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-413-46
Gewicht
50 g
Farbe
green
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)