Merck
GF84080763
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.16 mm, L 1 m, natural
Synonym(e):
SU321160
Größe auswählen
1 EA
406,00 €
406,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
406,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
406,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 840-807-63
Länge
1 m
Dicke
0.16 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)