Merck
GF83273283
Polyetherimid
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 1 m, wall thickness 0.7 mm
Synonym(e):
EI317200
Größe auswählen
1 EA
223,00 €
223,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
223,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
223,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 832-732-83
Länge
1 m
Wandstärke
0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)