Merck
GF76359640
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonym(e):
UR303810
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foam
Hersteller/Markenname
Goodfellow 763-596-40
Größe
600 × 600 mm
Dicke
10 mm
Schüttdichte
0.08 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)