Merck
GF03054642
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonym(e):
UR303810
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foam
Hersteller/Markenname
Goodfellow 030-546-42
Größe
100 × 100 mm
Dicke
10 mm
Schüttdichte
0.08 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)