Merck
GF74580712
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
Synonym(e):
W 526011
Größe auswählen
1 EA
643,00 €
643,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
643,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
643,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-807-12
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)