Merck
BCR102
Wolframcarbidpulver (O)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
2 G
138,00 €
138,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
138,00 €
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
138,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
Verpackung
2-3 gr
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR102
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)