Merck
GF74116728
Iridium
powder, 850 max. part. size (micron), high purity 99.995%, weight 1 g
Synonym(e):
IR006010
Größe auswählen
1 EA
1.970,00 €
1.970,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.970,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ir
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141720
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
1.970,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.995%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 741-167-28
Widerstandsfähigkeit
4.71 μΩ-cm
Gewicht
1 g
Max. Partikelgröße
850 (micron)
bp
4130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2450 °C (lit.)
Dichte
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChIKey
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)