Merck
GF73451673
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.60mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU100450
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 734-516-73
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.60 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)