Merck
GF70980813
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 48micron, weight 500 g, molecular weight 900-1500k g/mol
Synonym(e):
ME306048
Größe auswählen
1 EA
339,00 €
339,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
339,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
339,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 709-808-13
Gewicht
500 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Just to confirm, is the molecular weight range 900k to 1500k or 900 to 1500k grams per mole? Thanks
    1 Antwort
    1. The molecular weight range for this product is 900-1500k g/mol.
      Hilfreich?