Merck
GF65905870
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 600micron, weight 1000 g, condition additive free polymer
Synonym(e):
ME306010
Größe auswählen
1 EA
780,00 €
780,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
780,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
780,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-058-70
Gewicht
1000 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)