Merck
GF70395486
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
5m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG065150
Größe auswählen
1 EA
370,00 €
370,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
370,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
370,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 703-954-86
L × Durchm.
5 m × 0.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)