Merck
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU045840
Größe auswählen
1 EA
694,00 €
694,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
694,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
694,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 685-910-98
Länge
200 mm
Leitungsdurchm.
0.1 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Anwendung
may be used as one component of a thermocouple
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)