GF34289882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 20mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI117931
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 342-898-82
L × Durchm.
1000 mm × 20.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)