Merck
GF65463756
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
1000mm wire, 0.3mm diameter, annealed, straight wire
Synonym(e):
FA145300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 654-637-56
L × Durchm.
1000 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)