Merck
GF64939012
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
100mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 649-390-12
L × Wandstärke
100 mm × 0.1 mm
AD × ID
1.0 mm × 0.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)