Merck
GF62973647
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 8.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
AL607160
Größe auswählen
1 EA
721,00 €
721,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
721,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
721,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 629-736-47
Länge
1000 mm
AD
8.0 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)