GF61993581
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
1000mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AG067910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 619-935-81
L × Durchm.
1000 mm × 2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)