Fortfahren mit
MISELLABSE
MilliSentials Laboretikettiersystem
Europe
Synonym(e):
Laboratory labeling system
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
IA.21
UNSPSC Code:
44102408
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
General description
Das MilliSentials Laboretikettiersystem bietet eine umfassende Laboretikettierlösung mit Etiketten in Laborqualität, einem kompakten Drucker mit WiFi und einer kundenspezifischen Laboretikettiersoftware. Die Laboretiketten können Temperaturen von -196 °C (Flüssigstickstoff) bis 100 °C (kochendes Wasser) standhalten und sind resistent gegenüber aggressiven chemischen Lösungsmitteln (einschließlich Ethanol, DMSO, Xylol). Die Etiketten wurden außerdem mit Perforationen entwickelt, sodass eine Größe für ein breites Spektrum von Laborgefäßen geeignet ist, einschließlich Mikrozentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Petrischalen, Zellkulturplatten und Reagensflaschen. Die kundenspezifische Software umfasst vorgefertigte Etikettvorlagen für Laborgefäße, ermöglicht das Speichern von Etiketten für schnelles wiederholtes Drucken und enthält eine Upload-Funktion für Tabellen für den Sammeldruck. Das MilliSentials Laboretikettiersystem bietet ein umfassendes Etikettiersystem, das speziell für das Labor entwickelt wurde.
Eigenschaften -
1. MilliSentials Labordrucker -
Breite: 202 mm
Höhe: 192 mm
Gewicht: 2,5 kg
Verbindung/Kommunikation: USB, F802.11ac WIFI, Bluetooth 4.1
Auflösung: 300 dpi
Energieversorgung: automatisch erkennbar (PFC-konform), 100–240 VAC, 50–60 Hz
Gewährleistung: 3 Jahre
2. MilliSentials anpassbare Laboretiketten -
Etikett: MilliSentials anpassbare Laboretiketten
Gefäßkompatibilität: 0,5-ml-Röhrchen, 0,6-ml-Röhrchen, HPLC-Fläschchen, 1-ml-Röhrchen, 2-ml-Röhrchen, Kryofläschchen, Platten, Petrischalen, konische 15-ml-Röhrchen, konische 50-ml-Röhrchen, jedes Gefäß größer als 5 ml
Temperaturbereich: -196 °C bis 100 °C
Chemische Kompatibilität: Wasser, Isopropylalkohol (≤ 95 %), Ethanol (≤ 95 %), Dimethylsulfoxid (≤ 70 %), Methanol (≤ 95 %), Acetonitril (≤ 75 %), Javelwasser (≤ 70 %), Xylol (≤ 95 %), Aceton (≤ 95 %)
3. MilliSentials Labordrucker-Farbband -
Farbbandkapazität: ~ 6400 gedruckte Etiketten von 1 Farbbandrolle
4. MilliSentials Laboretikettiersystem-Software - USB-Stick
Software: MilliSentials Laboretikettiersystem-Software
Softwarekompatibilität: Microsoft Windows 10 OS, Version 1909 OS Build 18363.1016 Macintosh(Mac) macOS Catalina, Version 10.15.6
Other Notes:
For existing users of ZD620 and ZD621 printers: Download the updated “MilliSentials” Lab Labeling System Software (with barcode printing features) here.
Application
Laborprobenetikettierung
Other Notes
1. MilliSentials Labordrucker
2. MilliSentials anpassbare Laboretiketten - 1 Rolle
3. MilliSentials Labordrucker-Farbband - 1 Rolle
4. MilliSentials Laboretikettiersystem-Software - USB-Stick
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MISELADLA