Merck
GF58078075
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025160
Größe auswählen
1 EA
938,00 €
938,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
938,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
938,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 580-780-75
L × Durchm.
0.1 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)