Merck
GF24889562
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonym(e):
PT025141
Größe auswählen
1 EA
524,00 €
524,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
524,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
524,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 248-895-62
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)