Merck
GF56940183
Cobalt/Chromium
powder, Co 70%/Cr 30%, max. particle size 45 micron, weight 100 g, condition atomized
Synonym(e):
CO056011
Größe auswählen
1 EA
567,00 €
567,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
567,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
567,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 569-401-83
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)