BCR059A
Ti 6Al 4VLegierung (O)
BCR®, certified reference material, disc
Synonym(e):
Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung, Sauerstoff in Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung, Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung Ti mit 6% Al und 4% V
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
disc
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
SMILES String
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChIKey
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
BCR059A
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)