Merck
GF56411603
Dural® - aluminum-copper-magnesium alloy, Al95Cu4Mg1
500mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.051mm wall thickness, 0.428mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AL047105
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 564-116-03
L × Wandstärke
500 mm × 0.051 mm
AD × ID
0.53 mm × 0.428 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)