Merck
GF87002670
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
sheet, 100 x 103mm, 5mm thickness
Synonym(e):
NI043100
Größe auswählen
1 EA
550,00 €
550,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
550,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
550,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 870-026-70
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)