Merck
GF55168241
Bor
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 10 g, purity 95+%
Synonym(e):
B 006041
Größe auswählen
1 EA
377,00 €
377,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
377,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141907
PubChem Substanz-ID:
377,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 551-682-41
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Gewicht
10 g
Mittlere Partikelgröße
0.9 μm (FSSR)
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)