Merck
GF49028902
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 19 mm, L 1200 mm
Synonym(e):
SU307919
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 490-289-02
Länge
1200 mm
Durchmesser
19 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)