Merck
GF47704260
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 2000 g, condition atomized
Synonym(e):
CU096010
Größe auswählen
1 EA
451,00 €
451,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
451,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
30102011
NACRES:
NA.23
451,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 477-042-60
Gewicht
2000 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)