Merck
GF42283379
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 2.85mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107380
Größe auswählen
1 EA
351,00 €
351,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
351,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
351,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 422-833-79
Länge
1000 m
AD × ID × Dicke
3.0 mm × 2.85 mm × 0.075 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)