Merck
GF34521285
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, grade topas 5013l-10
Synonym(e):
ET356301
Größe auswählen
1 EA
408,00 €
408,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
408,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
408,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 345-212-85
Gewicht
2000 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)