Merck
GF00767156
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 2000 g
Synonym(e):
ET356300
Größe auswählen
1 EA
332,00 €
332,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
332,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
332,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 007-671-56
Gewicht
2000 g
Nominale Korngröße
4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)