Merck
GF31954866
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
RH000200
Größe auswählen
1 EA
1.980,00 €
1.980,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.980,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141738
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
1.980,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 319-548-66
Widerstandsfähigkeit
4.33 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1966 °C (lit.)
Dichte
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChIKey
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)