Merck
GF30786127
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
50m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
SN175150
Größe auswählen
1 EA
702,00 €
702,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
702,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
702,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 307-861-27
L × Durchm.
50 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)