Merck
GF27383014
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 4mm disks, 0.30mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010420
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 273-830-14
Größe × Dicke
4 mm × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)