GF21880638
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-806-38
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)