Merck
GF25133510
Polyethylene - High Density
(HDPE), film, thickness 0.01 mm, L 2 m
Synonym(e):
ET321010
Größe auswählen
1 EA
370,00 €
370,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
370,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
370,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-335-10
Länge
2 m
Dicke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)