Merck
GF23729328
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 1 m, filament diameter 0.034mm
Synonym(e):
EK305723
Größe auswählen
1 EA
214,00 €
214,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
214,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
214,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 237-293-28
Länge
1 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)