8.07490
Polyethylenglykol
4000, for synthesis
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>320 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
53-58 °C
Übergangstemp.
flash point 270 °C
Löslichkeit
500 g/L
Dichte
1.2 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 58 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 62 °C
Mittlere Molmasse: 3500 - 4500
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup