Merck
GF31483098
Aluminiumoxid
sheet, thickness 1.0 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.6%
Synonym(e):
AL603115
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99.6%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 314-830-98
Größe
10 × 10 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)