Merck
GF21790290
Iron-Nickel alloy, Fe50Ni50
20m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE075160
Größe auswählen
1 EA
377,00 €
377,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
377,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
377,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 217-902-90
L × Durchm.
20 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)