Merck
677426
Sigma-Aldrich
Eisen-Nickel-Legierung
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
Größe auswählen
5 G
155,00 €
155,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
155,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
155,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Fe/Ni (0.55:0.45)
Assay
≥97%
Form
nanopowder
Zusammensetzung
Fe, 55%
Ni, 45%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
Oberflächenbereich
>14.4 m2/g
Partikelgröße
<100 nm (BET)
Rechtliche Hinweise
Product of Engi-Mat Co.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Electronic and Magnetic Structure of bcc Iron-Nickel Alloy
M. E. Elzain, A.A. Yousif, A.D. Al Rawas, A.M. Gismelseed
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 11, 1545-1556 (1999)
L Dubrovinsky et al.
Physical review letters, 86(21), 4851-4854 (2001-06-01)
We have measured the pressure-volume (P-V) relations for cubic iron-nickel alloys for three different compositions: Fe 0.64Ni (0.36), Fe 0.55Ni (0.45), and Fe 0.20Ni (0.80). It is observed that for a certain pressure range the bulk modulus does not change
Artikel
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.