Merck
GF20857484
Gold/Silver
rod, Au 50%/Ag 50% (Atomic %), 3.0 mm diameter, length 10 mm, temper as drawn
Synonym(e):
AU217910
Größe auswählen
1 EA
641,00 €
641,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
641,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
641,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-574-84
Länge
10 mm
Durchmesser
3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)